Få mere at vide
2-Ethylisonicotinonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylisonicotinonitrile |
| CAS | 1531-18-6 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Pyridinecarbonitrile, 2-ethyl-, Isonicotinonitrile, 2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-4-pyridinecarbonitrile, 2-Ethyl-4-cyanopyridine, 2-Ethylisonicotinonitrile, 4-Cyano-2-ethylpyridine, 2-Ethylpyridine-4-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c1-2-8-5-7(6-9)3-4-10-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(ccn1)C#N |
| IUPAC navn | 2-ethylpyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0687 |