Få mere at vide
2-ethylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylimidazole |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 83.0°C to 87.0°C |
| Kogepunkt | 268.0°C |
| Flammepunkt | 159°C |
| Analyseprocentområde | 1% max. Imidazole (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Ethylimidazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.