Få mere at vide
2-Ethylimidazole, 98%
Artikelnummer. 11411097
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411097 500 g 500g
11401097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24090.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1072-62-4 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
2-Ethylimidazol anvendes som intern standard i kvantificeringen af 4-(5-)methylimidazol (4MI) i kaffe ved GC-MS-metoden. Det er et alsidigt mellemprodukt, der bruges som byggesten til aktive ingredienser såvel som til epoxyhærdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethylimidazol anvendes som intern standard i kvantificeringen af 4-(5-)methylimidazol (4MI) i kaffe ved GC-MS-metoden. Det er et alsidigt mellemprodukt, der bruges som byggesten til aktive ingredienser såvel som til epoxyhærdning.
Opløselighed Opløseligt i vand (617 g
/L ved 20 C)°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-62-4
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00005192
InChI nøgle PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
PubChem CID 66130
IUPAC navn 2-ethyl-lH-imidazol
SMIL CCC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylimidazole
Smeltepunkt 78°C to 86°C
Kogepunkt 268°C
Flammepunkt 159°C (318°F)
Mængde 500 g
Beilstein 106381
Opløselighedsinformation Soluble in water (617g/L at 20°C)
Formel vægt 96.13
Procent renhed 98%