Få mere at vide
2-Ethylhexylamin, 98%
Artikelnummer. 11494183
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494183 100 mL 100ml
11404193 500 mL 500ml
11414193 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10372.AE
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-75-6 | C8H19N | 129,247 g/mol
2-ethylhexylamin bruges til fremstilling af lægemidler og andre kemikalier. Det bruges som bjælkemateriale og overfladeaktivt middel. Det involverer også i syntese af alifatiske aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexylamin bruges til fremstilling af lægemidler og andre kemikalier. Det bruges som bjælkemateriale og overfladeaktivt middel. Det involverer også i syntese af alifatiske aminer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 2,5 g/L (20 °C)
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Opbevares adskilt fra syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-75-6
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00008148
InChI nøgle LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-amin
SMIL CCCCC(CC)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexylamine
Smeltepunkt -76 °C
Tæthed 0.789
Kogepunkt 169 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.43
Mængde 100 mL
FN nummer UN2276
Beilstein 1209249
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 2,5 g/L (20 °C)
Formel vægt 129.25
Procent renhed 98%