Få mere at vide
2-Ethylhexyl Tetrabromophthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl Tetrabromophthalate |
| CAS | 61776-60-1 |
| Molekylær formel | C16 H18 Br4 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Ethylhexyl Hydrogen Tetrabromophthalate, Mono(2-ethylhexyl) Tetrabromophthalate, 3,4,5,6-Tetrabromo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Ethylhexyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18Br4O4/c1-3-5-6-8(4-2)7-24-16(23)10-9(15(21)22)11(17)13(19)14(20)12(10)18/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetrabromo-6-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 593.928 |
| Formel vægt | 589.794 |