Få mere at vide
2-Ethylhexylsalicyl, TRC
Artikelnummer. 30384722
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30384722 50 g
1 options
Artikelnummer. 30384722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91877550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octisalate
CAS 118-60-5
Molekylær formel C15 H22 O3
Mængde 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Formel vægt 250.1569