Få mere at vide
2-ethylhexylsalicylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17352501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17352501 100 mL
17342501 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17352501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468831000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 118-60-5
Molekylær formel C15H22O3
Molekylvægt (g/mol) 250.34
MDL nummer 00053300
InChI nøgle FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-ethylhexyl-2-hydroxybenzoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl salicylate
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Tæthed 1.02
Flammepunkt 162 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs til lysegul
Smeltepunkt -20 °C
Kogepunkt 190 °C (21 mmHG)
Opløselighed Uopløselig i vand
Mængde 100 mL
Formel vægt 250.34