Få mere at vide
2-Ethylhexyl Propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl Propanoate |
| CAS | 6293-37-4 |
| Molekylær formel | C11H22O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexanol propionate, 2-Ethylhexyl Propionate, NSC 8902, Propionic Acid 2-Ethylhexyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(CC)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC navn | 2-ethylhexyl propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vægt | 186.162 |