Learn More
2-ethylhexylmethacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10242482 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10242482 1 L Glasflaske 1 L
10671853 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10242482 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 371170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 688-84-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-84-6
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.31
MDL nummer MFCD00009494
InChI nøgle WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
IUPAC navn 2-ethylhexyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl methacrylate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50.0°C
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 120°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.884
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.0031g/L
Stabilisator 40 to 60ppm MEHQ
Formel vægt 198.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylhexyl methacrylate, stabilized
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.