Få mere at vide
2-Ethylhexylmethacrylat, 98%, stab. med 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374348
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374348 20 L 20 L
11364348 250 mL 250ml
11344348 1 L 1 L
11354348 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11374348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042303.M4
Request Bulk or Custom Format
Monomer anvendt til fremstilling af polymethacrylatpolymerer
Monomer anvendt til fremstilling af polymethacrylatpolymerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-84-6
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00009494
InChI nøgle WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
IUPAC navn 2-ethylhexyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl methacrylate
Navn note Stabilized with 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -50°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.885 g/mL
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 92°C (198°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.438
Mængde 20 L
Beilstein 1769420
Formel vægt 198.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske