Få mere at vide
2-Ethylhexylmethacrylat, 98%, stab. med 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364348
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364348 250 mL 250ml
11344348 1 L 1 L
11354348 4 L 4 L
11374348 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11364348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042303.AK
Request Bulk or Custom Format
Monomer anvendt til fremstilling af polymethacrylatpolymerer
Monomer anvendt til fremstilling af polymethacrylatpolymerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-84-6
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00009494
InChI nøgle WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
IUPAC navn 2-ethylhexyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl methacrylate
Navn note Stabilized with 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -50°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.885 g/mL
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 92°C (198°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.438
Mængde 250 mL
Beilstein 1769420
Formel vægt 198.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl methacrylate