Få mere at vide
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Artikelnummer. 11905971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11905971
Brand: Thermo Scientific Acros 435951000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90224-21-8 | C8H17BrMg | 217.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Ethylhexyl)magnesium bromide
CAS 90224-21-8, 60-29-7
CAS min % 23.94, 72.29
CAS Max % 27.71, 76.07
Farve Colorless to Gray
Tæthed 0.8630g/mL
Flammepunkt −25°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C8H17BrMg
MDL nummer MFCD02260220
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.863
Synonym 2-ethylhexylmagnesium bromide, 2-ethylhexyl magnesium bromide, 2-ethylhexylmagensium bromide, 2-ethylhexylmagnesiumbromide, 2-ethylhexyl-magnesiumbromide, 2-ethylhexylmagnesium-bromide, 2-ethylhexyl-magnesium bromide, ndcjrlbsqqdnoo-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
InChI nøgle NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYNA-M
SMIL CCCCC(CC)C[Mg]Br
IUPAC navn bromo(2-ethylhexyl)magnesium
Molekylvægt (g/mol) 217.43
PubChem CID 14915511
Formel vægt 217.43
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.