Få mere at vide
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate (technical) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317751
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317751 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317751 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13342300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H27 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC navn 2-ethylhexyl diphenyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 362.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 362.1647 g/mol