Få mere at vide
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate (technical) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| CAS | 1241-94-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 O4 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Vis mere |