Få mere at vide
2-Ethylhexyl Diphenylphosphat (90%), TRC
Artikelnummer. 30369496
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30369496 1 g
1 options
Artikelnummer. 30369496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9179801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Molekylær formel C20 H27 O4 P
Mængde 1 g
Synonym Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC navn 2-ethylhexyldiphenylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 362.4
Formel vægt 362.1647