missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 362.1647 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?