missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate (90%), TRC

Artikelnummer. 17918184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918184 250 mg
17950085 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17918184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917980250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1241-94-7
Molekylær formel C20 H27 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 362.4
Synonym Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
IUPAC navn 2-ethylhexyl diphenyl phosphate
SMIL CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
Formel vægt 362.1647
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.