Få mere at vide
(±)-2-Ethylhexyl-d17 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-hexanol-d17 |
| CAS | 202480-75-9 |
| Molekylær formel | C8 2H17 H O |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9 H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.33 |
| Formel vægt | 147.2425 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |