Få mere at vide
(±)-2-Ethylhexyl-d17 Acetate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid 2-Ethylhexyl-D17 Ester |
| CAS | 1219802-70-6 |
| Molekylær formel | C10 D17 H3 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-hexan-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12-ol acetate, 2-(Ethyl-d5)-1-(hexyl-d12) acetate, 2-Ethylhexyl-d17 acetate, β-Ethylhexyl-d17 acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl-d17 ester, Acetic acid 2-ethylhexyl-D17 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,10 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])OC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | [1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.3694 |
| Formel vægt | 189.253 g/mol |
| Vis mere |