missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethylhexyl Cyanoacetate, TRC

Artikelnummer. 30372411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372411 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE24472025ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl Cyanoacetate
CAS 13361-34-7
Molekylær formel C11 H19 N O2
Mængde 25 mL
Synonym 2-Ethylhexyl Cyanoacetate
InChI formel InChI=1S/C11H19NO2/c1-3-5-6-10(4-2)9-14-11(13)7-8-12/h10H,3-7,9H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CC#N
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-cyanoacetate
Molekylvægt (g/mol) 197.274
Formel vægt 197.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.