missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethylhexyl Cyanoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| CAS | 13361-34-7 |
| Molekylær formel | C11 H19 N O2 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO2/c1-3-5-6-10(4-2)9-14-11(13)7-8-12/h10H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 2-ethylhexyl 2-cyanoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.274 |
| Formel vægt | 197.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?