Få mere at vide
2-ethylhexylbromid, 96%, stab. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415547 25 g 25g
11425547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23532.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.128 g/mol
2-ethylhexylbromid anvendes i syntesen af methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzen, 1-brom-4-(2a-ethylhexyloxy)benzen og 3,6-diarylsubstituerede 9-alkylcarbazoler som hultransporterende materialer til forskellige organiske lysemitterende enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexylbromid anvendes til syntese af methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzen, 1-brom-4-(2)′ -ethylhexyloxy)benzen og 3,6-diarylsubstituerede 9-alkylcarbazoler som hultransporterende materialer til forskellige organiske lysemitterende enheder.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18908-66-2
Molekylær formel C8H17Br
Molekylvægt (g/mol) 193.128
MDL nummer MFCD00000220
InChI nøgle NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
IUPAC navn 3-(brommethyl)heptan
SMIL CCCCC(CC)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl bromide
Navn note stabilized with copper
Tæthed 1.086
Kogepunkt 94°C to 95°C (35 mmHg)
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.4538
Mængde 25 g
Beilstein 1098313
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vægt 193.13
Procent renhed 96%