Få mere at vide
2-Ethylhexyl bromide, 95%
Artikelnummer. 10442261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10442261 500 g Glasflaske 500g
10378880 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305335000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18908-66-2
Molekylær formel C8H17Br
Molekylvægt (g/mol) 193.13
MDL nummer MFCD00000220
InChI nøgle NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
IUPAC navn 3-(brommethyl)heptan
SMIL CCCCC(CC)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl bromide
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 75.0°C to 77.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
Brydningsindeks 1.4530 to 1.4550
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 193.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl bromide