Få mere at vide
2-Ethylhexylakrylat, TRC
Artikelnummer. 30384862
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30384862 5 g
1 options
Artikelnummer. 30384862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9375505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylic acid-2-ethylhexyl ester
CAS 103-11-7
Molekylær formel C11 H20 O2
Mængde 5 g
Synonym Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C=C
IUPAC navn 2-ethylhexyl prop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 184.28
Formel vægt 184.1463