Få mere at vide
2-Ethylhexyl Acrylate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898420
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898420 100 mL
15808430 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898420 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008350100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-11-7
Grad Research
Molekylær formel CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Molekylvægt (g/mol) 184.28
Tekniske data
Smeltepunkt -90°C
Tæthed 0.887 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 229°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00009495
Mængde 100 mL
Synonym 2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl acrylate