Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl acrylate |
| Surhed | 0,01% maks. (som akrylsyre) |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -90,0 °C |
| Tæthed | 0.8800g/mL |
| Kogepunkt | 215,0 °C til 219,0 °C |
| Flammepunkt | 86 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
- Advarsel
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.