Få mere at vide
2-Ethylhexylakrylat, 99+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10341731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341731 1 kg Glasflaske 1kg
10771704 25 g Glasflaske 25g
10432975 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10341731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410110010
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
MDL nummer MFCD00009495
InChI nøgle GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC navn 2-ethylhexylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl acrylate
Surhed 0.01% max. (as acrylic acid)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90.0°C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 215.0°C to 219.0°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4340 to 1.4360
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 1.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.