Få mere at vide
2-Ethylhexylakrylat, 98%, stab.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexylacrylat anvendes til fremstilling af homopolymerer og copolymerer. Det er involveret i copolymerisationen med acrylamid, methacrylsyre, acrylonitril, styren, maleinsyreestere, vinylacetat, vinylchlorid og umættede polyestere. Yderligere fungerer det som et udgangsmateriale i kemiske synteser.
Opløselighed
Blandbar med æter og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
2-ethylhexylacrylat anvendes til fremstilling af homopolymerer og copolymerer. Det er involveret i copolymerisationen med acrylamid, methacrylsyre, acrylonitril, styren, maleinsyreestere, vinylacetat, vinylchlorid og umættede polyestere. Yderligere fungerer det som et udgangsmateriale i kemiske synteser.
Opløselighed
Blandbar med æter og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl acrylate |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Tæthed | 0.885 |
| Kogepunkt | 130 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 1765828 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med æter og alkohol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 184.28 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol