Få mere at vide
2-Ethylhexylakrylat, 98%, stab.
Artikelnummer. 11346676
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346676 500 mL 500ml
11336676 100 mL 100ml
11356676 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03854.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.62 DKK
    339.65 DKK / 500ml
    Spare 37.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexylacrylat anvendes til fremstilling af homopolymerer og copolymerer. Det er involveret i copolymerisationen med acrylamid, methacrylsyre, acrylonitril, styren, maleinsyreestere, vinylacetat, vinylchlorid og umættede polyestere. Yderligere fungerer det som et udgangsmateriale i kemiske synteser.
Opløselighed
Blandbar med æter og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-11-7
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00009495
InChI nøgle GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC navn 2-ethylhexylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl acrylate
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.885
Kogepunkt 130 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 500 mL
Beilstein 1765828
Opløselighedsinformation Blandet med æter og alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%