Få mere at vide
2-Ethylhexylakrylat, 98%, stab.
Artikelnummer. 11336676
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336676 100 mL 100ml
11346676 500 mL 500ml
11356676 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03854.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexylacrylat anvendes til fremstilling af homopolymerer og copolymerer. Det er involveret i copolymerisationen med acrylamid, methacrylsyre, acrylonitril, styren, maleinsyreestere, vinylacetat, vinylchlorid og umættede polyestere. Yderligere fungerer det som et udgangsmateriale i kemiske synteser.
Opløselighed
Blandbar med æter og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-11-7
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.279
MDL nummer MFCD00009495
InChI nøgle GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC navn 2-ethylhexylprop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl acrylate
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.885
Kogepunkt 130°C (50 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 100 mL
Beilstein 1765828
Opløselighedsinformation Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol