Få mere at vide
2-Ethylhexyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 103-09-3 |
| Smeltepunkt | -92°C |
| Tæthed | 0.872 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 199°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 |
| MDL nummer | MFCD00027249 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane, 2-Ethylhexyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Grad | Research |