Få mere at vide
2-Ethylhexylacetat, 99%
Artikelnummer. 11470857
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470857 250 mL 250ml
11460857 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23257.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-09-3
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00027249
InChI nøgle WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
IUPAC navn 2-ethylhexylacetat
SMIL CCCCC(CC)COC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl acetate
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 199 °C til 200 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.42
Mængde 250 mL
Beilstein 1758321
Merck Index 14,6763
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%