Få mere at vide
2-Ethylhexylacetat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl acetate |
| Smeltepunkt | -45 °C |
| Tæthed | 0.87 |
| Kogepunkt | 199 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 1000 mL |
| Beilstein | 1758321 |
| Merck Index | 14,6763 |
| Vis mere |