Få mere at vide
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15615780 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15615780 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15615780 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 5374971L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl acetate
CAS 103-09-3
Smeltepunkt -92°C
Farve Colorless
Tæthed 0.87g/mL at 25°C
Kogepunkt 199°C
Flammepunkt 71°C (159.8°F)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H20O2
Lineær formel H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
MDL nummer MFCD00027249
Mængde 1 L
Synonym acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Opløselighedsinformation 0.0039g/L at 20°C Solubility in water
InChI nøgle WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCC(CC)COC(C)=O
IUPAC navn 2-ethylhexyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Formel vægt 172.26g/mol
Procent renhed 0.99
Fysisk form Liquid