missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethylhexyl 4-Nitrobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30373939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373939 250 mg
30375964 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918880250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16397-70-9
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Synonym 2-Ethylhexyl p-Nitrobenzoate, 4-Nitro-benzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester
IUPAC navn 2-ethylhexyl 4-nitrobenzoate
SMIL O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=C(C=C1)N(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl 4-Nitrobenzoate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)19/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3
Formel vægt 279.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.