Få mere at vide
2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate, 99%
Artikelnummer. 15410518
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410518 500 mL 500ml
15400518 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54136.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21245-02-3 | C17H27NO2 | 277.408 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21245-02-3
Molekylær formel C17H27NO2
Molekylvægt (g/mol) 277.408
MDL nummer MFCD00017526
InChI nøgle WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl 4-dimethylamino benzoate, padimate o, escalol 507, padimate-o, octyl dimethyl paba, arlatone uvb, benzoic acid, 4-dimethylamino-, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate, eusolex 6007, sundown
PubChem CID 30541
IUPAC navn 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate
Tæthed 0.995
Kogepunkt 325°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 500 mL
Merck Index 14,3232
Formel vægt 277.4
Procent renhed 99%