Få mere at vide
2-Ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, TRC
Artikelnummer. 30373471
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30373471 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30373471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918881500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,4-D 2-ethylhexyl ester
CAS 1928-43-4
Molekylær formel C16 H22 Cl2 O3
Mængde 500 mg
Synonym Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, 2-ethylhexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,4-D 2-Ethylhexyl ester, 2,4-D Ester 700, 2,4-D L.V. 4 Ester, 2,4-D LV 6, 2-Ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, HM 9625A, HM 9625B
InChI formel InChI=1S/C16H22Cl2O3/c1-3-5-6-12(4-2)10-21-16(19)11-20-15-8-7-13(17)9-14(15)18/h7-9,12H,3-6,10-11H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 333.25
Formel vægt 332.0946
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.