Få mere at vide
2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30050597
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050597 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050597 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.33
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester
CAS 2731997-93-4
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (ACI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, 2-ethylhexyl ester (ACI)
InChI formel InChI=1S/C24H30O3/c1-4-6-11-19(5-2)17-27-24(26)18(3)21-14-10-15-22(16-21)23(25)20-12-8-7-9-13-20/h7-10,12-16,18-19H,4-6,11,17H2,1-3H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-ethylhexyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 366.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 366.2195 g/mol