Få mere at vide
2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate-d17, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate D17 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,8D2,9D |
| Formel vægt | 562.911 |