Få mere at vide
2-Ethylhexansyre, TRC
Artikelnummer. 30379888
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30379888 100 g
1 options
Artikelnummer. 30379888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918735100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanoic acid
CAS 149-57-5
Molekylær formel C8 H16 O2
Mængde 100 g
Synonym 2-Ethylhexanoic Acid, Caproic acid, α-ethyl- (4CI), 2-Ethylhexanoic acid, (±)-2-Ethylhexanoic acid, 2-Butylbutanoic acid, 2-Ethyl-1-hexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, Butylethylacetic acid, Ethylhexanoic acid, NSC 8881, Octylic acid, α-Ethylcaproic acid, α-Ethylhexanoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O
IUPAC navn 2-ethylhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Formel vægt 144.115