Få mere at vide
2-Ethylhexanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15818400
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15818400 1 L
15808400 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15818400 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8007581000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-57-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Tekniske data
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 226°C to 229°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002675
Mængde 1 L
Synonym 2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexanoic acid