Få mere at vide
2-Ethylhexansyre Lithiumsalt, TRC
Artikelnummer. 30387610
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30387610 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30387610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE1559055MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Molekylær formel C8H15LiO2
Mængde 5 mg
Synonym Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
SMIL [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC navn 2-ethylhexanoat; Lithiumhydrid
Molekylvægt (g/mol) 150.14
Formel vægt 150.1232