missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethylhexansyre Lithiumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt |
| CAS | 15590-62-2 |
| Molekylær formel | C8H15LiO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1 |
| SMIL | [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-ethylhexanoat; Lithiumhydrid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.14 |
| Formel vægt | 150.1232 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?