Få mere at vide
2-Ethylhexanoic acid, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexanoic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -59.0°C |
| Tæthed | 0.9060g/mL |
| Kogepunkt | 228.0°C |
| Flammepunkt | 114°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Ethylhexanoic acid
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Ethylhexanoic acid