Få mere at vide
2-Ethylhexansyre, 99%
Artikelnummer. 11450493
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450493 2500 mL 2500ml
11329629 100 mL 100ml
11440493 500 mL 500ml
11460493 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12644.0F
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144,214 g/mol
2-ethylhexansyre anvendes til fremstilling af metalderivater, der fungerer som en katalysator i polymerisationsreaktioner. For eksempel bruges tin 2-ethylhexanoat til fremstilling af poly(mælke-co-glykolsyre). Det bruges også som stabilisator for polyvinylchlorider. Det er også involveret i opløsningsmiddelekstraktion og farvestofgranulering. Yderligere bruges det til at fremstille blødgøringsmidler, smøremidler, detergenter, flotationshjælpemidler, korrosionsinhibitorer og alkydharpikser. Ud over dette fungerer det som en katalysator for polyurethanskumning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexansyre anvendes til fremstilling af metalderivater, der fungerer som katalysator i polymerisationsreaktioner. For eksempel bruges tin 2-ethylhexanoat til fremstilling af poly(mælke-co-glykolsyre). Det bruges også som stabilisator for polyvinylchlorider. Det er også involveret i opløsningsmiddelekstraktion og farvestofgranulering. Yderligere bruges det til at fremstille blødgøringsmidler, smøremidler, detergenter, flotationshjælpemidler, korrosionsinhibitorer og alkydharpikser. Ud over dette fungerer det som en katalysator for polyurethanskumning.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-57-5
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00002675
InChI nøgle OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC navn 2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanoic acid
Smeltepunkt -59 °C
Tæthed 0.91
pH 3
Kogepunkt 226 °C til 229 °C
Flammepunkt 114 °C (237 °F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 2500 mL
Beilstein 1750468
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%