Få mere at vide
2-Ethylhexansyre, 99%
Beskrivelse
2-ethylhexansyre anvendes til fremstilling af metalderivater, der fungerer som en katalysator i polymerisationsreaktioner. For eksempel bruges tin 2-ethylhexanoat til fremstilling af poly(mælke-co-glykolsyre). Det bruges også som stabilisator for polyvinylchlorider. Det er også involveret i opløsningsmiddelekstraktion og farvestofgranulering. Yderligere bruges det til at fremstille blødgøringsmidler, smøremidler, detergenter, flotationshjælpemidler, korrosionsinhibitorer og alkydharpikser. Ud over dette fungerer det som en katalysator for polyurethanskumning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-ethylhexansyre anvendes til fremstilling af metalderivater, der fungerer som katalysator i polymerisationsreaktioner. For eksempel bruges tin 2-ethylhexanoat til fremstilling af poly(mælke-co-glykolsyre). Det bruges også som stabilisator for polyvinylchlorider. Det er også involveret i opløsningsmiddelekstraktion og farvestofgranulering. Yderligere bruges det til at fremstille blødgøringsmidler, smøremidler, detergenter, flotationshjælpemidler, korrosionsinhibitorer og alkydharpikser. Ud over dette fungerer det som en katalysator for polyurethanskumning.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylhexanoic acid |
| Smeltepunkt | -59 °C |
| Tæthed | 0.91 |
| pH | 3 |
| Kogepunkt | 226 °C til 229 °C |
| Flammepunkt | 114 °C (237 °F) |
| Brydningsindeks | 1.425 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1750468 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Ethylhexanoic acid
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanoic acid