Få mere at vide
2-Ethylhexansyre, 99%
Artikelnummer. 10559600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559600 500 g Glasflaske 500g
10276663 1 kg Glasflaske 1kg
10653702 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
11944931 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10559600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118525000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-57-5
MDL nummer MFCD00002675
InChI nøgle OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC navn 2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -59,0 °C
Tæthed 0.9060g/mL
Kogepunkt 228,0 °C
Flammepunkt 114 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16O2
Lineær formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Brydningsindeks 1,4240 til 1,4260
Mængde 500 g
Beilstein 02,349
Specifik vægtfylde 0.906
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ether
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Viskositet 7,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske