Få mere at vide
2-ethylhexan-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464263
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464263 10,000 mL 10000ml
11444263 500 mL 500ml
11454263 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10898.0D
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-ethylhexan-1,3-diol bruges i organisk syntese og kan bruges til fremstilling af polyesterharpiks, polyesterblødgøringsmidler, polyurethanharpiks. Det er også effektivt vermifuge mod myg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethylhexan-1,3-diol anvendes i organisk syntese og kan bruges til fremstilling af polyesterharpiks, polyesterblødgøringsmidler, polyurethanharpiks. Det er også effektivt vermifuge mod myg.
Opløselighed
Opløseligt i vand (42g/L ved 20 °C). Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-96-2
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00004578
InChI nøgle RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
IUPAC navn 2-ethylhexan-1,3-diol
SMIL CCCC(O)C(CC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexane-1,3-diol
Smeltepunkt -40°C
Kogepunkt 241°C to 249°C
Lugt Odorless
Lineær formel CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Mængde 10,000 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%