Få mere at vide
2-Ethylhexanal (>90%), TRC
Artikelnummer. 30373541
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30373541 25 g
1 options
Artikelnummer. 30373541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67886525G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Molekylær formel C8 H16 O
Mængde 25 g
Synonym α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)C=O
IUPAC navn 2-ethylhexanal
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.1201