Få mere at vide
2-Ethylhexanal (>90%), TRC
Artikelnummer. 30374825
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30374825 10 g
1 options
Artikelnummer. 30374825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67886510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Molekylær formel C8 H16 O
Mængde 10 g
Synonym α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)C=O
IUPAC navn 2-ethylhexanal
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.1201