Få mere at vide
2-Ethylheptanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylheptanoic Acid |
| CAS | 3274-29-1 |
| Molekylær formel | C9H18O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Octanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8(4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCCCCC(CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethylheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vægt | 158.1307 |